Stampa…

Diphenylacetic acid ≥99%

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione

A11489.22 A11489.36
A11489.22EA 52.9 EUR
A11489.22 A11489.36
Diphenylacetic acid ≥99%
Diphenylacetic acid

Purity: 99% CAS No.: 117-34-0 Molecular Formula: C14H12O2 Formula Weight: 212.25 Odour: Odourless pH: 3.8 Melting Point: 146-148° Boiling Point: 195°/25mm Beilstein Reference: 1910978 Merck Reference: 14,3316 MDL No.: MFCD00004251

Formula: C₁₄H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 195 °C (25 mmHg)
Punto di fusione: 146…148 °C
Densità: 1,258 g/cm³ (15 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004251
CAS Number: 117-34-0
EINECS: 204-185-0
Merck Index: 14,3316

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR