Stampa…
4-Phenylbutyric acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Phenylbutanoic acid
A18115.14 A18115.22 A18115.36
A18115.14EA 41.6 EUR
A18115.14 A18115.22 A18115.36
4-Phenylbutyric acid ≥99%
4-Phenylbutyric acid
Purity: 99% CAS No.: 1821-12-1 Molecular Formula: C6H5(CH2)3CO2H Formula Weight: 164.20 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 49-53° Boiling Point: 165°/10mm Beilstein Reference: 638180 MDL No.: MFCD00004403
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 165 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: 49…53 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004403
CAS Number: 1821-12-1
EINECS: 217-341-8