Stampa…
4-Phenylbutyric acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 4-Phenylbutanoic acid
130380250 130381000 130385000
ACRO130380250EA 43 EUR
ACRO130380250 ACRO130381000 ACRO130385000
4-Phenylbutyric acid 99%
4-Phenylbutyric acid
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Peso molecolare: 164.2 g/mol
Punto di ebollizione: 165 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: 49…52 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004403
CAS Number: 1821-12-1
EINECS: 217-341-8
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow to beige Powder or crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 53 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %