Stampa…
3-Phenylpropionic acid 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Phenylpropanoic acid, Hydrocinnamic acid
159100050 159101000 159105000
ACRO159100050EA 23.4 EUR
ACRO159100050 ACRO159101000 ACRO159105000
3-Phenylpropionic acid 99%
3-Phenylpropionic acid
Formula: C₉H₁₀O₂
Peso molecolare: 150,18 g/mol
Punto di ebollizione: 280 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 47…50 °C
Densità: 1,07 g/cm³
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002771
CAS Number: 501-52-0
EINECS: 207-924-5
Merck Index: 13,04805
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder or crystals or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 49 °C
GC ≥98.5 %