Stampa…
3,3-Diphenylpropionic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,3-Diphenylpropanoic acid
117420250 117421000
ACRO117420250EA 33.9 EUR
ACRO117420250 ACRO117421000
3,3-Diphenylpropionic acid 97%
3,3-Diphenylpropionic acid
Formula: C₁₅H₁₄O₂
Peso molecolare: 226,27 g/mol
Punto di ebollizione: 365 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 150…155 °C
Flash Pt: 113 °C
MDL Number: MFCD00002717
CAS Number: 606-83-7
EINECS: 210-125-4
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 155 °C
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %