(4-Biphenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
(C₆H₅C₆H₅)CH₂COOH Punto di ebollizione: 365 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 156…160 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004351 CAS Number: 5728-52-9 EINECS: 227-233-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,03979 |
Appearance | White to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 158 to 165 °C |
Titration with TBAH | ≥97.5 % |