3,5-Xylylacetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 42288-46-0
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.21
Melting Point: 99-103°
Beilstein Reference: 2083903
Formula:
(C₆H₃(CH₃)₂)CH₂COOH Punto di fusione: 99…103 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00082776 CAS Number: 42288-46-0 |