Methyl benzilate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 76-89-1
Molecular Formula: C15H14O3
Formula Weight: 242.28
Melting Point: 73-76°
Boiling Point: 187°/13mm
Merck Reference: 14,1080
MDL No.: MFCD00004446
Formula:
C₁₅H₁₄O₃ Peso molecolare: 242.27 g/mol Punto di ebollizione: 187 °C (13 mmHg) Punto di fusione: 73…76 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004446 CAS Number: 76-89-1 EINECS: 200-991-1 Merck Index: 13,01080 |