Stampa…
Etile fenil acetato ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A19356.0E A19356.22 A19356.36
A19356.0EEA 168 EUR
A19356.0E A19356.22 A19356.36
Etile fenil acetato ≥99%
Etile fenil acetato
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Peso molecolare: 164,2 g/mol
Punto di ebollizione: 223…225 °C
Punto di fusione: –29 °C
Densità: 1,030
Flash Pt: 77 °C (170 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009178
CAS Number: 101-97-3
EINECS: 202-993-8
Merck Index: 14,3840