Stampa…
Etile fenil acetato 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
148430010 148432500 148430050
ACRO148430010EA 214 EUR
ACRO148430010 ACRO148432500 ACRO148430050
Etile fenil acetato 99%
Etile fenil acetato
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Peso molecolare: 164,2 g/mol
Punto di ebollizione: 226 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –29 °C
Densità: 1,03 g/cm³
Flash Pt: 102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009178
CAS Number: 101-97-3
EINECS: 202-993-8
Merck Index: 13,03872
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4970 to 1.4990 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Acid value ≤1 mg KOH/g