Stampa…
4-Nitrophenyl chloroformate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A18742.06 A18742.14 A18742.22
A18742.06EA 29.6 EUR
A18742.06 A18742.14 A18742.22
4-Nitrophenyl chloroformate ≥97%
4-Nitrophenyl chloroformate
Purity: 97% CAS No.: 7693-46-1 Molecular Formula: C7H4ClNO4 Formula Weight: 201.57 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Odour: Acrid Melting Point: 75-82° Boiling Point: 159-162°/19mm Beilstein Reference: 518127 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007321
Formula: C₇H₄ClNO₄
Punto di ebollizione: 159…162 °C (19 mmHg)
Punto di fusione: 75…82 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD00007321
CAS Number: 7693-46-1
EINECS: 231-706-9
UN: 3261
ADR: 8,II