Stampa…
4-Nitrophenyl chloroformate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
170800050 170800250 170801000 170805000
ACRO170800050EA 35.7 EUR
ACRO170800050 ACRO170800250 ACRO170801000 ACRO170805000
4-Nitrophenyl chloroformate 97%
4-Nitrophenyl chloroformate
Formula: C₇H₄ClNO₄
Punto di ebollizione: 159…162 °C (19 mmHg)
Punto di fusione: 73…81 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007321
CAS Number: 7693-46-1
EINECS: 231-706-9
UN: 2923
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 82 °C
Titration Argentometric ≥96.0 % (ex Cl)