(4-Chlorophenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
(C₆H₄Cl)CH₂COOH Punto di ebollizione: 292 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 103…107 °C Densità: 1,43 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004344 CAS Number: 1878-66-6 EINECS: 217-521-6 |
Appearance | White to cream Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 103 to 107 °C |
Water | ≤0.2 % (K.F.) |
HPLC | ≥97.5 % |
Appearance of solution | (5% soln. in CHCl3) clear |
Titration with NaOH | 97.5 to 101.0 % (On dry substance) |