Stampa…
(3-Chlorophenyl)acetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chlorophenylacetic acid
A11210.06 A11210.14 A11210.22
A11210.06EA 30.3 EUR
A11210.06 A11210.14 A11210.22
(3-Chlorophenyl)acetic acid ≥98%
(3-Chlorophenyl)acetic acid
Purity: 98+% CAS No.: 1878-65-5 Molecular Formula: C8H7ClO2 Formula Weight: 170.60 Odour: Odourless Melting Point: 77-80° Beilstein Reference: 2045103 MDL No.: MFCD00004332
Formula: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
Peso molecolare: 170,6 g/mol
Punto di ebollizione: 292 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 77…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004332
CAS Number: 1878-65-5
EINECS: 217-520-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III