(3,4-Dichlorophenyl)acetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 5807-30-7
Molecular Formula: C8H6Cl2O2
Formula Weight: 205.04
Odour: Odourless
Melting Point: 87-92°
Beilstein Reference: 1953781
MDL No.: MFCD00004333
Formula:
(C₆H₃Cl₂)CH₂COOH Punto di ebollizione: 314 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 87…92 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004333 CAS Number: 5807-30-7 EINECS: 227-368-7 |