Stampa…
(2-Chlorophenyl)acetic acid 98.5+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
184030050 184030250 184031000
ACRO184030050EA 19.4 EUR
ACRO184030050 ACRO184030250 ACRO184031000
(2-Chlorophenyl)acetic acid 98.5+%
(2-Chlorophenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
Punto di fusione: 94…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004317
CAS Number: 2444-36-2
EINECS: 219-482-0
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 97 °C
HPLC ≥98.50 %
Titration with TBAH ≥98.50 %