Stampa…
(2,4-Dichlorophenyl)acetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: DCAA, 2,4-Dichlorophenylacetic acid
A11791.06 A11791.14 A11791.22
A11791.06EA 23.9 EUR
A11791.06 A11791.14 A11791.22
(2,4-Dichlorophenyl)acetic acid ≥98%
(2,4-Dichlorophenyl)acetic acid
Purity: 98+% CAS No.: 19719-28-9 Molecular Formula: C8H6Cl2O2 Formula Weight: 205.04 Odour: Odourless Melting Point: 128-130° Beilstein Reference: 1948767 MDL No.: MFCD00004318
Formula: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
Peso molecolare: 205,04 g/mol
Punto di ebollizione: 316 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 128…130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004318
CAS Number: 19719-28-9
EINECS: 243-248-7