Stampa…
(4-Bromophenyl)acetic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromophenylacetic acid, 2-(4-bromophenyl)acetic acid
A15325.14 A15325.22
A15325.14EA 67.5 EUR
A15325.14 A15325.22
(4-Bromophenyl)acetic acid ≥99%
(4-Bromophenyl)acetic acid
Purity: 99% CAS No.: 1878-68-8 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 115-119° Beilstein Reference: 972146
Formula: (C₆H₄Br)CH₂COOH
Peso molecolare: 215,05 g/mol
Punto di ebollizione: 326 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 115…119 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004342
CAS Number: 1878-68-8
EINECS: 217-523-7