(4-Bromophenyl)acetic acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
(C₆H₄Br)CH₂COOH Punto di ebollizione: 326 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 112…114 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004342 CAS Number: 1878-68-8 EINECS: 217-523-7 |
Appearance | White to yellow to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 115 to 118 °C |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |