Stampa…
(3-Bromophenyl)acetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2-(3-Bromophenyl)acetic acid
B20758.06 B20758.14
B20758.06EA 110 EUR
B20758.06 B20758.14
(3-Bromophenyl)acetic acid ≥98%
(3-Bromophenyl)acetic acid
Purity: 98+% CAS No.: 1878-67-7 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 100-102° Beilstein Reference: 2045104
Formula: (C₆H₄Br)CH₂COOH
Punto di ebollizione: 308 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 100…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004330
CAS Number: 1878-67-7
EINECS: 217-522-1