Stampa…
(2-Bromophenyl)acetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(2-Bromophenyl)acetic acid
A16900.06 A16900.14 A16900.22
A16900.06EA 38.3 EUR
A16900.06 A16900.14 A16900.22
(2-Bromophenyl)acetic acid ≥98%
(2-Bromophenyl)acetic acid
Purity: 98+% CAS No.: 18698-97-0 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 105-106° Beilstein Reference: 2250655
Formula: (C₆H₄Br)CH₂COOH
Peso molecolare: 215,05 g/mol
Punto di ebollizione: 308 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 105…106 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004314
CAS Number: 18698-97-0
EINECS: 242-509-2