Stampa…
(2-Bromophenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
296650100 296650050
ACRO296650100EA 29.6 EUR
ACRO296650100 ACRO296650050
(2-Bromophenyl)acetic acid 98%
(2-Bromophenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₄Br)CH₂COOH
Punto di ebollizione: 308 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 104…106 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004314
CAS Number: 18698-97-0
EINECS: 242-509-2
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 110 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %