Stampa…
Acido 4-indolil-3-butirrico, Millipore®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: 3-Indolebutyric acid, Indole-3-butyric acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00354.0005 1.00354.0025 1.00354.0100 1.00354.0500
1.00354.0005EA 59.5 EUR
1.00354.0005 1.00354.0025 1.00354.0100 1.00354.0500
Acido 4-indolil-3-butirrico, Millipore®
Acido 4-indolil-3-butirrico
Formula: C₁₂H₁₃NO₂
Punto di fusione: 121…126 °C
Densità: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005664
CAS Number: 133-32-4
EINECS: 205-101-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04987