Stampa…
Acido 4-indolil-3-butirrico 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
160690050 160690250 160691000
ACRO160690050EA 77.3 EUR
ACRO160690050 ACRO160690250 ACRO160691000
Acido 4-indolil-3-butirrico 98%
Acido 4-indolil-3-butirrico
Formula: C₁₂H₁₃NO₂
Punto di fusione: 120…125 °C
Densità: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005664
CAS Number: 133-32-4
EINECS: 205-101-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04987
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 125 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %