3-(Indol-3-yl)propionic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 830-96-6
Molecular Formula: C11H11NO2
Formula Weight: 189.21
Melting Point: 132-135°
Beilstein Reference: 147733
Formula:
C₁₁H₁₁NO₂ Punto di fusione: 132…135 °C Densità: 1,356 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005660 CAS Number: 830-96-6 EINECS: 212-600-1 |