3-(Indol-3-yl)propionic acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₁₁NO₂ Punto di fusione: 130…136 °C Densità: 1,356 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00005660 CAS Number: 830-96-6 EINECS: 212-600-1 |
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 130 to 136 °C |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
HPLC | ≥98.5 % |