Acido indol-3-acetico, Millipore®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
C₁₀H₉NO₂ Punto di ebollizione: 120…125 °C (0,05 mmHg) Punto di fusione: 167…170 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00005636 CAS Number: 87-51-4 EINECS: 201-748-2 Merck Index: 13,04986 |