Acido indol-3-acetico 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
122160100
122160250
122161000
122165000
ACRO122160100EA
39.4
EUR
ACRO122160100
ACRO122160250
ACRO122161000
ACRO122165000
Acido indol-3-acetico 99+%
Acido indol-3-acetico
Formula:
C₁₀H₉NO₂ Punto di ebollizione: 120 - 125 °C (0,05 -rr) Punto di fusione: 167 °C Flash Pt: 171 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00005636 CAS Number: 87-51-4 EINECS: 201-748-2 Merck Index: 13,04986 |
Appearance | White to beige to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 165 to 169 °C |
HPLC | ≥99.0 % |
Elemental Analysis | 3.72 to 3.99 % N |