Stampa…
3-Cyclohexylpropionic acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
171450500 171452500
ACRO171450500EA 104 EUR
ACRO171450500 ACRO171452500
3-Cyclohexylpropionic acid 99%
3-Cyclohexylpropionic acid
Formula: C₉H₁₆O₂
Punto di ebollizione: 275,7 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 14…17 °C
Densità: 0,998 g/cm³
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001527
CAS Number: 701-97-3
EINECS: 211-861-9
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4630 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥98.5 %