Stampa…
Acido naftalin-2-acetico ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Naphthaleneacetic acid, 2-(Naphthalen-2-yl)acetic acid
A13528.06 A13528.09 A13528.18
A13528.06EA 44.9 EUR
A13528.06 A13528.09 A13528.18
Acido naftalin-2-acetico ≥99%
Acido naftalin-2-acetico
Purity: 99% CAS No.: 581-96-4 Molecular Formula: C12H10O2 Formula Weight: 186.21 Melting Point: 141-143° Beilstein Reference: 973396
Formula: C₁₂H₁₀O₂
Peso molecolare: 186,21 g/mol
Punto di ebollizione: 352 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 141…143 °C
Densità: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004126
CAS Number: 581-96-4
EINECS: 209-475-0