Stampa…
Acido naftalin-2-acetico 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Naphthaleneacetic acid, 2-(Naphthalen-2-yl)acetic acid
128220050 128220250 128221000
ACRO128220050EA 44.4 EUR
ACRO128220050 ACRO128220250 ACRO128221000
Acido naftalin-2-acetico 99%
Acido naftalin-2-acetico
Formula: C₁₂H₁₀O₂
Peso molecolare: 186,21 g/mol
Punto di ebollizione: 352 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 141…143 °C
Densità: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004126
CAS Number: 581-96-4
EINECS: 209-475-0
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 143 °C
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %