Acido naftalin-1-acetico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06862.0100
8.06862.0500
8.06862.0025
8.06862.0100EA
44.1
EUR
8.06862.0100
8.06862.0500
8.06862.0025
Acido naftalin-1-acetico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Acido naftalin-1-acetico
Formula:
C₁₂H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 352 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 129…131 °C Densità: ∼1,263 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004046 CAS Number: 86-87-3 EINECS: 201-705-8 Merck Index: 12,06458 |
Solubility | 0.42 g/l (20 °C) |
Melting Point | 125 - 131 °C |
Molar Mass | 186.21 g/mol |
Bulk Density | 240 kg/m3 |
pH | 3.0 (0.6 g/l, H2O, 25 °C) |