Stampa…
Acido naftalin-1-acetico 96% may cont. up to 4% 2-isomer
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A11069.0B A11069.18 A11069.30
A11069.0BEA 284 EUR
A11069.0B A11069.18 A11069.30
Acido naftalin-1-acetico 96% may cont. up to 4% 2-isomer
Acido naftalin-1-acetico
Purity: 96% CAS No.: 86-87-3 Molecular Formula: C12H10O2 Formula Weight: 186.21 Melting Point: 126-133° Beilstein Reference: 1308415 Merck Reference: 14,6371 MDL No.: MFCD00004046
Formula: C₁₂H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 352 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 126…133 °C
Densità: ∼1,263 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004046
CAS Number: 86-87-3
EINECS: 201-705-8
Merck Index: 14,6371