Acido naftalin-1-acetico 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
349640250
349641000
349645000
ACRO349640250EA
26.5
EUR
ACRO349640250
ACRO349641000
ACRO349645000
Acido naftalin-1-acetico 95%
Acido naftalin-1-acetico
Formula:
C₁₂H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 352 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 126…133 °C Densità: ~ 1,263 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004046 CAS Number: 86-87-3 EINECS: 201-705-8 Merck Index: 12,06458 |
Appearance | White to yellow to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 126 to 133 °C |
GC | ≥94 % |