Stampa…
(α,α,α-Trifluoro-3-tolyl)acetic acid 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-(Trifluoromethyl)phenyl)acetic acid, 3-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid
L10960.09 L10960.18
L10960.09EA 77.6 EUR
L10960.09 L10960.18
(α,α,α-Trifluoro-3-tolyl)acetic acid 96%
(α,α,α-Trifluoro-3-tolyl)acetic acid
Purity: 98+% CAS No.: 351-35-9 Molecular Formula: C9H7F3O2 Formula Weight: 204.15 Melting Point: 77-78° Beilstein Reference: 2213223
Formula: (C₆H₄(CF₃))CH₂COOH
Peso molecolare: 204,15 g/mol
Punto di fusione: 77…78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004339
CAS Number: 351-35-9
EINECS: 206-511-7