Stampa…
(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A18922.03 A18922.06
A18922.03EA 23.9 EUR
A18922.03 A18922.06
(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid ≥97%
(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Purity: 97% CAS No.: 85068-33-3 Molecular Formula: C10H6F6O2 Formula Weight: 272.15 Melting Point: 121-123° Beilstein Reference: 6813447
Formula: (C₆H₃(CF₃)₂)CH₂COOH
Punto di ebollizione: 276 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 121…123 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009908
CAS Number: 85068-33-3
EINECS: 285-295-6