3-Metileptano ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 589-81-1
Molecular Formula: C8H18
Formula Weight: 114.23
Flash Point: 7°(44°F)
Refractive Index: 1.3980
Melting Point: -121°
Boiling Point: 118-120°
Beilstein Reference: 1730777
UN No.: 1262
MDL No.: MFCD00027244
Formula:
C₈H₁₈ Punto di ebollizione: 118…120 °C Punto di fusione: –121 °C Densità: 0,710 Flash Pt: 7 °C (44 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00027244 CAS Number: 589-81-1 EINECS: 209-660-6 UN: 1262 ADR: 3,II |