Stampa…
2,2,4-Trimetil pentano, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04727.1000 1.04727.2500 1.04727.6010 1.04727.6025 1.04727.6190 1.04727.4000
1.04727.1000EA 112 EUR
1.04727.1000 1.04727.2500 1.04727.6010 1.04727.6025 1.04727.6190 1.04727.4000
2,2,4-Trimetil pentano, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
2,2,4-Trimetil pentano
Formula: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Punto di ebollizione: 99,2 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –107 °C
Densità: 0,692 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008943
CAS Number: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
UN: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=bb9d5eb96909b6bebc6a8709db78c4ea0ef52430&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Solubility 0.56 mg/l (25 °C)
Melting Point -107 °C
Molar Mass 114.23 g/mol
Boiling Point 99 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 51 hPa (20 °C)
Flash Point -12 °C
Refractive Index 2.3
Explosion Limit 1 %(V)
Density 0.69 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) neutral
Ignition Point 410 °C
Saturation concentration 239 g/m3 (20 °C)