Stampa…
2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
162502500 162500050
ACRO162502500EA 47 EUR
ACRO162502500 ACRO162500050
2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol 97%
2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol
Formula: C₈H₁₈O₂
Punto di ebollizione: 214 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 88…91 °C
Densità: 0,898 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004473
CAS Number: 110-03-2
EINECS: 203-731-5
Visualizza i codici
Appearance White Flakes or pellets or prills
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 91 °C
GC ≥96.0 %