Stampa…
Alcol iso-amilico ≥98% per analisi del latte conforme alla norma NF V 04-210
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: Isopentyl alcohol, iso-Pentanol, 3-Methyl-1-butanol, 3-Methylbutanol
20799.298EA 101 EUR
20799.298 20799.367
Alcol iso-amilico ≥98% per analisi del latte conforme alla norma NF V 04-210
Alcol iso-amilico
Formula: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
Peso molecolare: 88,15 g/mol
Punto di ebollizione: 130 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –117 °C
Densità: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002934
CAS Number: 123-51-3
EINECS: 204-633-5
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd7b89cc1890b5d4b2083195c30c0d1047c32e9a&vid=5031d59f579c4e15d8b23440786cbb83458566f1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Density (20/4) 0.808 - 0.818
Assay (calculated as mixture of isomers) Min. 98 %
Fats Passes test
Furfuraldehyde Passes test
Organic impurities Passes test
Distillation range 128 - 132 °C
Evaporation residue Max. 50 ppm
2-Methyl-1-butanol 8 - 10 %
3-Methyl-1-butanol 90 - 92 %
Water Max. 0.5 %