Stampa…
Alcol iso-amilico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18969.1000 8.18969.9048 8.18969.9160
8.18969.1000EA 86.7 EUR
8.18969.1000 8.18969.9048 8.18969.9160
Alcol iso-amilico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Alcol iso-amilico
Formula: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
Punto di ebollizione: 130 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –117 °C
Densità: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002934
CAS Number: 123-51-3
EINECS: 204-633-5
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd7b89cc1890b5d4b2083195c30c0d1047c32e9a&vid=170c60e26c7b4edab6e0686f91d04e676da16e6d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Solubility 25 g/l (20 °C)
Melting Point -117 °C
Molar Mass 88.15 g/mol
Boiling Point 131 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 3 hPa (20 °C)
Flash Point 45 °C
Explosion Limit 1.2 - 8 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (25 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 335 °C
Saturation concentration 11 g/m3 (20 °C) Air
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid