Alcol iso-amilico mixture of isomers ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Isopentyl alcohol, iso-Pentanol, 3-Methyl-1-butanol, 3-Methylbutanol
Purity: 99%
CAS No.: 123-51-3
Molecular Formula: (CH3)2CHCH2CH2OH
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4060
Odour: Unpleasant
Melting Point: -117°
Boiling Point: 130-132°
Beilstein Reference: 1718835
Merck Reference: 14,5195
UN No.: 1105
MDL No.: MFCD00002934
Formula:
(CH₃)₂CHCH₂CH₂OH Punto di ebollizione: 130…132 °C Punto di fusione: –117 °C Densità: 0,809 Flash Pt: 45 °C (113 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002934 CAS Number: 123-51-3 EINECS: 204-633-5 UN: 1105 ADR: 3,III Merck Index: 14,5195 |