Stampa…
Alcol iso-amilico ≥98.5% ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Isopentyl alcohol, iso-Pentanol, 3-Methyl-1-butanol, 3-Methylbutanol
36716.AP 36716.K2 36716.K7
36716.APEA 57.7 EUR
36716.AP 36716.K2 36716.K7
Alcol iso-amilico ≥98.5% ACS
Alcol iso-amilico
Purity: 98.5+% CAS No.: 123-51-3 Molecular Formula: (CH3)2CHCH2CH2OH Formula Weight: 88.15 Flash Point: 45°(113°F) Physical Form: Liquid Density: 0.809 Refractive Index: 1.4060 Odour: Unpleasant Melting Point: -117° Boiling Point: 130-132° Beilstein Reference: 1718835 Merck Reference: 14,5195 UN No.: 1105 MDL No.: MFCD00002934
Formula: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
Peso molecolare: 88,15 g/mol
Punto di ebollizione: 130…132 °C
Punto di fusione: –117 °C
Densità: 0,809
Flash Pt: 45 °C (113 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002934
CAS Number: 123-51-3
EINECS: 204-633-5
UN: 1105
ADR: 3,II
Merck Index: 14,5195
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd7b89cc1890b5d4b2083195c30c0d1047c32e9a&vid=adda414ab8761c50168c54104b027f66efe66c31&prid=web&clid=SAPDAM