Stampa…
Alcol iso-amilico ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
412735000 412730010 412730025
ACRO412735000EA 52.4 EUR
ACRO412735000 ACRO412730010 ACRO412730025
Alcol iso-amilico ACS
Alcol iso-amilico
Formula: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
Punto di ebollizione: 130 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –70 °C
Densità: 0,8 g/cm³
Flash Pt: 45 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002934
CAS Number: 123-51-3
EINECS: 204-633-5
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd7b89cc1890b5d4b2083195c30c0d1047c32e9a&vid=170c60e26c7b4edab6e0686f91d04e676da16e6d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.003 %
Carbonyl (as HCHO) ≤0.1 %
Acids and esters ≤0.2 % (as Amyl acetate)
Titrable acid ≤0.002 meq/g