Stampa…
ter-Butanolo, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ100
50621-1ML-F 50621-5ML-F
50621-1ML-FEA 48.3 EUR
50621-1ML-F 50621-5ML-F
ter-Butanolo, Supelco®
ter-Butanolo
Formula: (CH₃)₃COH
Punto di ebollizione: 82,2 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 25,3 °C
Densità: 0,7887 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 11 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004464
CAS Number: 75-65-0
EINECS: 200-889-7
UN: 1120
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01577
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e944040ccfb9100ef46ad24093718c59fa5ec5f&vid=337d7553082ff82c47fad7a03c9d2ae260bc24bf&prid=web&clid=SAPDAM