Stampa…
ter-Butanolo ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: 2-Metil-2-propanolo, Alcol butilico terziario
20813.298EA 50 EUR
20813.298 20813.460
ter-Butanolo ≥99%, GPR RECTAPUR®
ter-Butanolo
Formula: (CH₃)₃COH
Peso molecolare: 74.12 g/mol
Punto di ebollizione: 82.2 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 25.3 °C
Densità: 0.7887 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 11
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004464
CAS Number: 75-65-0
EINECS: 200-889-7
UN: 1120
ADR: 3 II
REACH: 01-2119444321-51
Merck Index: 12,01577
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63a1b0c51eec643e5d5b7152a3e410db93d1626e&vid=999328a3c31895b190d09313b24501682921af01&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Min. 99 %
Density (26/4) 0.770 - 0.780
Solidification point 23.5 - 26.5 °C
Evaporation residue Max. 100 ppm
Water Max. 0.5 %