ter-Butanolo, EMPLURA®, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
(CH₃)₃COH Punto di ebollizione: 82,2 °C (1013 hPa) Densità: 0,7887 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 11 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004464 CAS Number: 75-65-0 EINECS: 200-889-7 UN: 1120 ADR: 3,II Merck Index: 12,01577 |