ter-Butanolo, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Metil-2-propanolo, Alcol butilico terziario
M-Clarity™ quality level = MQ300
Formula:
(CH₃)₃COH Punto di ebollizione: 82,2 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 25,3 °C Densità: 0,7887 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 11 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004464 CAS Number: 75-65-0 EINECS: 200-889-7 UN: 1120 ADR: 3, Merck Index: 12,01577 |
|
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 24 - 25 °C |
Molar Mass | 74.12 g/mol |
Boiling Point | 81 - 83 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 40.7 hPa (20 °C) |
Flash Point | 14 °C |
Explosion Limit | 2.3 - 8.0 %(V) |
Density | 0.78 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) neutral |
Ignition Point | 490 °C |