Stampa…
ter-Butanolo ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Metil-2-propanolo, Alcol butilico terziario
L12338.AK L12338.AU L12338.0F
L12338.AKEA 23.7 EUR
L12338.AK L12338.AU L12338.0F
ter-Butanolo ≥99%
ter-Butanolo
Purity: 99% CAS No.: 75-65-0 Molecular Formula: (CH3)3COH Formula Weight: 74.12 Flash Point: 11°(52°F) Refractive Index: 1.3870 Melting Point: 25° Boiling Point: 83° Beilstein Reference: 906698 Merck Reference: 14,1542 UN No.: 1120 MDL No.: MFCD00004464
Formula: (CH₃)₃COH
Peso molecolare: 74,12 g/mol
Punto di ebollizione: 83 °C
Punto di fusione: 25 °C
Densità: 0,786
Flash Pt: 11 °C (52 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004464
CAS Number: 75-65-0
EINECS: 200-889-7
UN: 1120
ADR: 3,II
Merck Index: 14,1542
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63a1b0c51eec643e5d5b7152a3e410db93d1626e&vid=5355ea469a1c0e98a9e15e48838f92dc77b1531c&prid=web&clid=SAPDAM