ter-Butanolo, anidro ≥99.5%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Metil-2-propanolo, Alcol butilico terziario
Packaged under argon in resealable ChemSeal™ bottles.
Purity: 99.5%
CAS No.: 75-65-0
Molecular Formula: C4H10O
Formula Weight: 74.12
Flash Point: 11°(52°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.786
Refractive Index: 1.3870
Appearance: Colourless
Melting Point: 25°
Boiling Point: 83°
Beilstein Reference: 906698
Merck Reference: 14,1542
UN No.: 1120
MDL No.: MFCD00004464
Formula:
(CH₃)₃COH Punto di ebollizione: 83 °C Punto di fusione: 25 °C Densità: 0,786 Flash Pt: 11 °C (52 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004464 CAS Number: 75-65-0 EINECS: 200-889-7 UN: 1120 ADR: 3,II Merck Index: 14,1542 |